5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2053-1G M2053-5G
TCIAM2053-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAM2053-1G TCIAM2053-5G
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide ≥98.0% (par GC)
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid-4-oxide
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 180°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865757
Numéro CAS: 51037-30-0
EINECS: 256-928-3
Merck Index: 14,00111
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité