4-Methoxyphenyl-2-O-acetyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M2065-1G M2065-5G
TCIAM2065-1GEA 126 EUR InStock
TCIAM2065-1G TCIAM2065-5G
4-Methoxyphenyl-2-O-acetyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-2-O-acetyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside
Formule: C₂₅H₂₈O₈
MW: 456,49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1477956-18-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité