Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
M2067-1G M2067-5G
TCIAM2067-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM2067-1G TCIAM2067-5G
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (par GC)
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formule: C₅H₇BrO₂
MW: 179,01 g/mol
Point d'ébullition: 42°C
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011697
Numéro CAS: 4224-69-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité