1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [1-(Thiomethyl)cycloprop-1-yl]acetic acid, 2-(1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl)acetic acid
M2074-1G M2074-5G
TCIAM2074-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAM2074-1G TCIAM2074-5G
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid
Formule: C₆H₁₀O₂S
MW: 146,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411600
Numéro CAS: 162515-68-6
EINECS: 420-240-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité