4-Methoxy-1-naphthalenemethanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Hydroxymethyl)-4-methoxynaphthalene, (4-Methoxynaphthalen-1-yl)methanol
M2086-1G M2086-5G
TCIAM2086-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAM2086-1G TCIAM2086-5G
4-Methoxy-1-naphthalenemethanol ≥96.0% (par GC)
4-Methoxy-1-naphthalenemethanol
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD04089264
Numéro CAS: 16820-54-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité