6-Methyl-4-phenylchroman-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2093-25G M2093-5G
TCIAM2093-25GEA 152 EUR InStock
TCIAM2093-25G TCIAM2093-5G
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one ≥98.0% (par GC)
6-Methyl-4-phenylchroman-2-one
Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,2812 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Numéro MDL: MFCD03695019
Numéro CAS: 40546-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité