2-(4-Methoxyphenyl)pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2101-1G M2101-5G M2101-25G
TCIAM2101-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM2101-1G TCIAM2101-5G TCIAM2101-25G
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00092333
Numéro CAS: 5957-90-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e09a3254c929d2eed290151b00f00e280ad677b&vid=7e09a3254c929d2eed290151b00f00e280ad677b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité