L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthylamine ∼7% ∼2 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aminomethane
M2108-100ML M2108-500ML
TCIAM2108-100MLEA 33 EUR InStock
TCIAM2108-100ML TCIAM2108-500ML
Méthylamine ∼7% ∼2 mol/L dans le THF
Méthylamine
Formule: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Point d'ébullition: 48
Point de fusion: -92.5
Densité: 0.7
Point d'éclair: 157
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008104
Numéro CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efa0051a34df826a936aacc433bf84c6b62ce8a2&vid=efa0051a34df826a936aacc433bf84c6b62ce8a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 7.0 to 9.0 w/w%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité