N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol
M2115-5G M2115-25G
TCIAM2115-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM2115-5G TCIAM2115-25G
N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00003176
Numéro CAS: 13220-33-2
EINECS: 236-189-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité