N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2117-5G M2117-1G
TCIAM2117-5GEA 164 EUR InStock
TCIAM2117-5G TCIAM2117-1G
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Formule: C₃H₆ClNO₂
MW: 123,54 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Numéro MDL: MFCD06658962
Numéro CAS: 30289-28-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b140f0aed16f4694af0a37fbe5a1935c5d9e829&vid=1b140f0aed16f4694af0a37fbe5a1935c5d9e829&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité