Myricetin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
M2131-5G M2131-500MG
TCIAM2131-5GEA 273 EUR InStock
TCIAM2131-5G TCIAM2131-500MG
Myricetin ≥97.0% (par HPLC)
Myricetin
Formule: C₁₅H₁₀O₈
MW: 318,24 g/mol
Point de fusion: 360°C
Numéro MDL: MFCD00006827
Numéro CAS: 529-44-2
EINECS: 208-463-2
Merck Index: 14,06332
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité