5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyano-5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene, 5-Methyl-2-((2-nitrophenyl)amino)thiophene-3-carbonitrile
M2138-5G M2138-25G
TCIAM2138-5GEA 123 EUR InStock
TCIAM2138-5G TCIAM2138-25G
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile ≥97.0% (par GC)
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile
Formule: C₁₂H₉N₃O₂S
MW: 259,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD06408054
Numéro CAS: 138564-59-7
EINECS: 421-300-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b3bccddea12fb54d9f7ea892eb7b6d7f4840e1d&vid=2b3bccddea12fb54d9f7ea892eb7b6d7f4840e1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité