Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

M2140-5G M2140-25G
TCIAM2140-5GEA 66 EUR InStock
TCIAM2140-5G TCIAM2140-25G
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine


Formule: C₁₄H₉Cl₆N₃O
MW: 447,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD01940892
Numéro CAS: 42573-57-9
EINECS: 255-893-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe649fe746bb103ec65009634497e00a6992294&vid=dfe649fe746bb103ec65009634497e00a6992294&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité