1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2143-1G M2143-5G
TCIAM2143-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM2143-1G TCIAM2143-5G
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Point de fusion: 216°C
Numéro MDL: MFCD00272569
Numéro CAS: 50890-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité