Mirtazapine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M2151-1G M2151-100MG
TCIAM2151-1GEA 227 EUR InStock
TCIAM2151-1G TCIAM2151-100MG
Mirtazapine ≥98.0% (par HPLC)
Mirtazapine
Formule: C₁₇H₁₉N₃
MW: 265,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865427
Numéro CAS: 85650-52-8
EINECS: 288-060-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité