3-Méthyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochlorure hydrateé ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sawicki's Reagent, 2-Hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole hydrochloride, 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride xhydrate, MBTH Hydrochloride
M2155-1G M2155-5G
TCIAM2155-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2155-1G TCIAM2155-5G
3-Méthyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochlorure hydrateé ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour recherche biochimique
3-Méthyl-2-benzothiazolinonehydrazone hydrochlorure hydrateé
Formule: C₈H₉N₃S
MW: 215,70 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149370
Numéro CAS: 149022-15-1
EINECS: 224-393-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (after drying)
Drying loss max. 1.0 %
Suitability for Aldehyde-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité