(S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-[3-(Methylamino)-1-hydroxypropyl]thiophene, (S)-3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
M2157-25G M2157-5G
TCIAM2157-25GEA 126 EUR InStock
TCIAM2157-25G TCIAM2157-5G
(S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
Formule: C₈H₁₃NOS
MW: 171,2600 g/mol
Numéro MDL: MFCD07357308
Numéro CAS: 116539-55-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -14.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité