Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-2-chlorophenylacetic acid methyll ester, Methyl α-Bromo-2-chlorophenylacetate, Methyl alpha-Bromo-2-chlorophenylacetate
M2175-25G M2175-5G
TCIAM2175-25GEA 126 EUR InStock
TCIAM2175-25G TCIAM2175-5G
Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetate
Formule: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,5156 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08444353
Numéro CAS: 85259-19-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité