Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OMe
M2196-25G M2196-5G
TCIAM2196-25GEA 66 EUR InStock
TCIAM2196-25G TCIAM2196-5G
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00071577
Numéro CAS: 5597-50-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité