Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2198-100G M2198-25G
TCIAM2198-100GEA 134 EUR InStock
TCIAM2198-100G TCIAM2198-25G
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
Formule: C₆H₉NO₃
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00080931
Numéro CAS: 4931-66-2
EINECS: 225-567-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +12.0 deg (C=1, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité