Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
M2200-1G M2200-5G
TCIAM2200-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2200-1G TCIAM2200-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 201,65 g/mol
Point de fusion: 238°C
Numéro MDL: MFCD00182671
Numéro CAS: 6232-11-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité