(±)-4-Méthylcyclohexene
Fournisseur: TCI
Danger
M2201-5G M2201-25G
TCIAM2201-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAM2201-5G TCIAM2201-25G
(±)-4-Méthylcyclohexene
(±)-4-Méthylcyclohexene
Formule: C₇H₁₂
Point d'ébullition: 103°C
Point d'éclair: –1°C
Numéro MDL: MFCD00001573
Numéro CAS: 591-47-9
EINECS: 209-715-4
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eed3d3182ad3c623bb1e40abee99a4c2f5c0101b&vid=eed3d3182ad3c623bb1e40abee99a4c2f5c0101b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC,NMR) min. 98 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité