Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2205-5G M2205-25G
TCIAM2205-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAM2205-5G TCIAM2205-25G
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD01321262
Numéro CAS: 6702-50-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5002643f6dbe638cfa8abb66a0f0da5c7ab1ef09&vid=5002643f6dbe638cfa8abb66a0f0da5c7ab1ef09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité