2-Methylbenzhydryl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(alpha-Chlorobenzyl)toluene, Chloro(2-methylphenyl)phenylmethane
M2211-25G M2211-5G
TCIAM2211-25GEA 169 EUR InStock
TCIAM2211-25G TCIAM2211-5G
2-Methylbenzhydryl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methylbenzhydryl chloride
Formule: C₁₄H₁₃Cl
MW: 216,71 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00972765
Numéro CAS: 41870-52-4
EINECS: 431-450-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité