(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ∼18% ∼1.0 mol/L dans le dichloromethane pour détermination de la pureté optique des alcools et des amines
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM2215-5GEA 275 EUR InStock
TCIAM2215-5G
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride ∼18% ∼1.0 mol/L dans le dichloromethane pour détermination de la pureté optique des alcools et des amines
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formule: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252,62 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044400
Numéro CAS: 39637-99-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,06280
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Concentration (Argentmetric titration) 18.0 to 20.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité