N-Methyl-N-octylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM2219-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAM2219-5G
N-Methyl-N-octylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methyl-N-octylamine
Formule: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Point d'ébullition: 51°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00048927
Numéro CAS: 2439-54-5
EINECS: 219-462-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité