1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2224-5G M2224-1G
TCIAM2224-5GEA 205 EUR InStock
TCIAM2224-5G TCIAM2224-1G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159641
Numéro CAS: 5952-92-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58331c438386982c4f4a5aa486b755149ff0d4b2&vid=58331c438386982c4f4a5aa486b755149ff0d4b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité