Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M2228-1G M2228-5G
TCIAM2228-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAM2228-1G TCIAM2228-5G
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00216584
Numéro CAS: 17325-26-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité