N-Methylpentylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2231-1G M2231-5G
TCIAM2231-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAM2231-1G TCIAM2231-5G
N-Methylpentylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methylpentylamine
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 118°C
Point d'éclair: 12°C
Numéro MDL: MFCD00041354
Numéro CAS: 25419-06-1
EINECS: 246-966-9
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c2ae172a9593ae3ee93a9facd946f0a00f5c1bf&vid=1c2ae172a9593ae3ee93a9facd946f0a00f5c1bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité