7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2233-100MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAM2233-100MG TCIAM2233-1G
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈O₅
MW: 220,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00452770
Numéro CAS: 20300-59-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité