Bromure de méthylmagnésium ∼30% ∼3 mol/L dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM2237-250GEA 174 EUR InStock
TCIAM2237-250G
Bromure de méthylmagnésium ∼30% ∼3 mol/L dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Bromure de méthylmagnésium
Formule: CH₃BrMg
MW: 119,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000041
EINECS: 200-844-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 30.0 to 34.5 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité