L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
6-Methyl-4-chromanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methylchroman-4-one
M2249-1G M2249-5G
TCIAM2249-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM2249-1G TCIAM2249-5G
6-Methyl-4-chromanone ≥98.0% (par GC)
6-Methyl-4-chromanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00024071
Numéro CAS: 39513-75-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité