3-Hydroxy-4-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
M2250-5G M2250-25G
TCIAM2250-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAM2250-5G TCIAM2250-25G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxy-4-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016997
Numéro CAS: 713-52-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83797d53cbf755404cfc4b15c9676ccf0712a3c6&vid=83797d53cbf755404cfc4b15c9676ccf0712a3c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité