Molindone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Ethyl-2-methyl-5-(morpholinomethyl)-6,7-dihydro-1H-indol-4(5H)-one hydrochloride, 3-Ethyl-6,7-dihydro-2-methyl-5-(morpholinomethyl)-1H-indol-4(5H)-one Hydrochloride, 3-Ethyl-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-5-(4-morpholinylmethyl)-4H-indol-4-one Hydrochloride
M2252-100MG M2252-1G
TCIAM2252-100MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAM2252-100MG TCIAM2252-1G
Molindone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Molindone hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₂
MW: 312,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD01718304
Numéro CAS: 15622-65-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06233
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité