Methocarbamol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Carbamic Acid 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl Ester, 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl carbamate, 2-Hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl Carbamate
M2254-25G M2254-5G
TCIAM2254-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAM2254-25G TCIAM2254-5G
Methocarbamol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Methocarbamol
Formule: C₁₁H₁₅NO₅
MW: 241,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057662
Numéro CAS: 532-03-6
EINECS: 208-524-3
Merck Index: 14,05980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité