5-(Trifluorométhyl)-m-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-5-methoxybenzotrifluoride, 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-(Trifluoromethyl)-3-anisidine, 5-(Trifluoromethyl)-3-methoxyaniline
M2262-1G M2262-5G
TCIAM2262-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2262-1G TCIAM2262-5G
5-(Trifluorométhyl)-m-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-(Trifluorométhyl)-m-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000393
Numéro CAS: 349-55-3
EINECS: 206-487-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cd89fc11fa56fa631dab3f367f8138ed4de7b65&vid=6cd89fc11fa56fa631dab3f367f8138ed4de7b65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité