5-Bromovalérate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2265-5G M2265-25G
TCIAM2265-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM2265-5G TCIAM2265-25G
5-Bromovalérate de méthyle ≥97.0% (par GC)
5-Bromovalérate de méthyle
Formule: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00000265
Numéro CAS: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13a6e765b9b4864d5b23faded216516b6f31f6a0&vid=13a6e765b9b4864d5b23faded216516b6f31f6a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité