Mebendazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl [5-(Benzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl (5-benzoyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
M2273-25G M2273-5G
TCIAM2273-25GEA 88 EUR InStock
TCIAM2273-25G TCIAM2273-5G
Mebendazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Mebendazole
Formule: C₁₆H₁₃N₃O₃
MW: 295,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057872
Numéro CAS: 31431-39-7
EINECS: 250-635-4
Merck Index: 14,05768
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité