Mevastatin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (S)-2-methylbutanoate, Compactin
M2275-1G M2275-5G M2275-100MG
TCIAM2275-1GEA 106 EUR InStock
TCIAM2275-1G TCIAM2275-5G TCIAM2275-100MG
Mevastatin ≥98.0% (par HPLC)
Mevastatin
Formule: C₂₃H₃₄O₅
MW: 390,52 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05662341
Numéro CAS: 73573-88-3
Merck Index: 14,06164
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b80516a1ed52170910a17370bf00220d135d817&vid=98f09219cb6eceacaf13a15939cda331e7594ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +280 to +295 deg (C=0.4, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité