Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Cyclopropyl-3-oxopropionic acid methyll ester, Methyl 3-Cyclopropyl-3-oxopropionate, Methyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
M2277-5G M2277-25G
TCIAM2277-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2277-5G TCIAM2277-25G
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (par GC)
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,1500 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00274090
Numéro CAS: 32249-35-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=374c5e6ec9a50adc25a5469d1bd0b9c35390fd7d&vid=374c5e6ec9a50adc25a5469d1bd0b9c35390fd7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité