Minocycline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2288-5G M2288-1G
TCIAM2288-5GEA 371 EUR InStock
TCIAM2288-5G TCIAM2288-1G
Minocycline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Minocycline hydrochloride
Formule: C₂₃H₂₇N₃O₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083669
Numéro CAS: 13614-98-7
EINECS: 237-099-7
Merck Index: 14,06202
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -170 to -180 deg (C=0.5、0.1mol/L HCl)
Water 4.3 to 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité