Monosodium risedronate hemipentahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2289-100MG M2289-1G
TCIAM2289-100MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAM2289-100MG TCIAM2289-1G
Monosodium risedronate hemipentahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Monosodium risedronate hemipentahydrate
Formule: C₇H₁₁NO₇P₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01706268
Numéro CAS: 329003-65-8
Merck Index: 14,08232
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 11.9 to 13.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité