5-(Trifluorométhyl)-2(1H)-pyridinethione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinethione, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol, 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2(1H)-thione
M2299-5G M2299-25G
TCIAM2299-5GEA 134 EUR InStock
TCIAM2299-5G TCIAM2299-25G
5-(Trifluorométhyl)-2(1H)-pyridinethione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(Trifluorométhyl)-2(1H)-pyridinethione
Formule: C₆H₄F₃NS
MW: 179,16 g/mol
Point de fusion: 150°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00128893
Numéro CAS: 76041-72-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité