Miglitol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diastabol, BAY1099, Seibule, BAY-m1099, Glyset, (2R,3R,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
M2302-5G M2302-1G
TCIAM2302-5GEA 319 EUR InStock
TCIAM2302-5G TCIAM2302-1G
Miglitol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Miglitol
Formule: C₈H₁₇NO₅
MW: 207,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867240
Numéro CAS: 72432-03-2
EINECS: 276-661-6
Merck Index: 14,06187
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=0.5、H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité