2-Methoxy-5-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-5-methylbenzeneboronic acid
M2311-5G M2311-25G
TCIAM2311-5GEA 173 EUR InStock
TCIAM2311-5G TCIAM2311-25G
2-Methoxy-5-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Methoxy-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179465
Numéro CAS: 127972-00-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c73eb46ab0f244978d3e57adc9e5e21d837bb74&vid=0c73eb46ab0f244978d3e57adc9e5e21d837bb74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité