3-(Méthylamino)propanenitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(N-Methylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)methylamine, N-Methyl-β-alaninenitrile, 3-(Methylamino)propanenitrile
M2312-25ML M2312-100ML
TCIAM2312-25MLEA 61.6 EUR InStock
TCIAM2312-25ML TCIAM2312-100ML
3-(Méthylamino)propanenitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Méthylamino)propanenitrile
Formule: C₄H₈N₂
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Numéro MDL: MFCD00001954
Numéro CAS: 693-05-0
EINECS: 211-740-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63f826a2b03a6da2a4b1512169113bdf3dda984&vid=d63f826a2b03a6da2a4b1512169113bdf3dda984&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité