3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
M2315-5G M2315-25G
TCIAM2315-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM2315-5G TCIAM2315-25G
3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013657
Numéro CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6f3cfd69ccc2c8f4dcf6fd818226b63bbd77fe&vid=2a6f3cfd69ccc2c8f4dcf6fd818226b63bbd77fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité