2'-O-Méthylcytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2′-O-methylcytidine
M2317-200MG M2317-1G
TCIAM2317-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2317-200MG TCIAM2317-1G
2'-O-Méthylcytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-O-Méthylcytidine
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₅
MW: 257,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056067
Numéro CAS: 2140-72-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5e071eb47cc1db820f3e59d1256945e40d155c7&vid=a5e071eb47cc1db820f3e59d1256945e40d155c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +74.0 deg (C=1、H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité