Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-O-Methylguanosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-9-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one

M2318-200MG M2318-1G
TCIAM2318-200MGEA 68.2 EUR InStock
TCIAM2318-200MG TCIAM2318-1G
2'-O-Methylguanosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-O-Methylguanosine


Formule: C₁₁H₁₅N₅O₅
MW: 297.27 g/mol
Point de fusion: 236°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057053
Numéro CAS: 2140-71-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef53f8f6256375e44e6a5fa8da5e16c6b169eb59&vid=ef53f8f6256375e44e6a5fa8da5e16c6b169eb59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -57.0 deg (C=1、1mol/LNaOH sol.) (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité