Mitomycine C ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
M2320-10MG M2320-50MG
TCIAM2320-10MGEA 77 EUR InStock
TCIAM2320-10MG TCIAM2320-50MG
Mitomycine C ≥98.0% (par HPLC)
Mitomycine C
Formule: C₁₅H₁₈N₄O₅
Point de fusion: 64°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078109
Numéro CAS: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9f718ca3f6067f36130655150f7562f770591e4&vid=d3b45ceb94edb9f7c5e6858897ad091c6198433b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.4 to 17.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité